Merck
P9246
Sigma-Aldrich
PB28 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1-Cyclohexyl-4-(3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-n-propyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C24H40Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1cccc2C(CCCN3CCN(CC3)C4CCCCC4)CCCc12
InChI
1S/C24H38N2O.2ClH/c1-27-24-14-6-12-22-20(8-5-13-23(22)24)9-7-15-25-16-18-26(19-17-25)21-10-3-2-4-11-21;;/h6,12,14,20-21H,2-5,7-11,13,15-19H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
DSRBJOQIBXACIV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dichlorowodorek PB28 został użyty do zbadania jego hamującego wpływu na kanał potasowy bramkowany napięciem, podrodzina związana z shab, członek 1, Kv2.1.
Działania biochem./fizjol.
PB28, pochodna cykloheksylopiperazyny, jest antagonistą receptora sigma 1 (σ1)-R. Wywołuje aktywność przeciwnowotworową w liniach komórkowych raka piersi, jajnika i jelita grubego.
Selektywny ligand receptoraopioidowego σ2; domniemany agonista σ2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicola A Colabufo et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 368(2), 106-112 (2003-07-25)
We demonstrated the presence of sigma(2) receptors in the guinea-pig ileum by saturation analysis and extended our investigation to guinea-pig bladder and rat bladder. In functional assays of the isolated tissues in organ baths, sigma(2) receptor ligands inhibited electrically evoked
Xinying Liu et al.
Oncotarget, 8(35), 59345-59358 (2017-09-25)
The sigma-1 receptor (σ1-R) and sigma-2 receptor (σ2-R) are potential drug targets for treatment of cancer, pain, depression, retinal degeneration and other neuronal diseases. Previous reports show that sigma-1 receptor modulates the activities of multiple channels. We are interested in
Nicola Antonio Colabufo et al.
Cancer letters, 237(1), 83-88 (2005-07-12)
Sigma2 (sigma2) receptor proteins are overexpressed in several tissues and tumour cell lines. Although the biomolecular mechanism of this overexpression must be elucidated, sigma2 receptor was considered a potential biomarker for monitoring solid tumour proliferation. In this study, we verified