Kluczowe dokumenty
P7607
Monoclonal Anti-Protein Phosphatase 1α antibody produced in mouse
clone PPI-377, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-PP1α
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PPI-377, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 37.5 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat, bovine, human, mouse, monkey
metody
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using mouse fibroblasts cell extract
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1CA(5499)
mouse ... Ppp1ca(19045)
rat ... Ppp1ca(24668)
Opis ogólny
Monoclonal Anti-Protein Phosphatase 1α specifically recognizes an epitope within the catalytic subunit of PP1α isoform (37.5 kDa).
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)