Kluczowe dokumenty
SAB1406282
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1CB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC3672, PP-1B, PPP1CD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1CB(5500)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jedną z trzech podjednostek katalitycznych fosfatazy białkowej 1 (PP1). PP1 jest specyficzną dla seryny/treoniny fosfatazą białkową, o której wiadomo, że bierze udział w regulacji różnych procesów komórkowych, takich jak podział komórek, metabolizm glikogenu, kurczliwość mięśni, synteza białek i transkrypcja wirusa HIV-1. Badania na myszach sugerują, że PP1 działa jako supresor uczenia się i pamięci. Zaobserwowano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Podjednostka katalityczna β fosfatazy białkowej 1 (PPP1CB) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2p23.2. Białko ulega ekspresji w kolcach, dendrytach, zakończeniach aksonów, aksonach i glejach w korze przedczołowej, ale na wyższych poziomach w dendrytach. PPP1CB charakteryzuje się domeną fosfoesterazy podobnej do kalcyneuryny, domeną metalofosfatazy i domeną fosfatazy białkowej seryny/treoniny.
Immunogen
PPP1CB (NP_002700.1, 1 a.a. ~ 327 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MADGELNVDSLITRLLEVRGCRPGKIVQMTEAEVRGLCIKSREIFLSQPILLELEAPLKICGDIHGQYTDLLRLFEYGGFPPEANYLFLGDYVDRGKQSLETICLLLAYKIKYPENFFLLRGNHECASINRIYGFYDECKRRFNIKLWKTFTDCFNCLPIAAIVDEKIFCCHGGLSPDLQSMEQIRRIMRPTDVPDTGLLCDLLWSDPDKDVQGWGENDRGVSFTFGADVVSKFLNRHDLDLICRAHQVVEDGYEFFAKRQLVTLFSAPNYCGEFDNAGGMMSVDETLMCSFQILKPSEKKAKYQYGGLNSGRPVTPPRTANPPKKR
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka katalityczna β fosfatazy białkowej 1 (PPP1CB) odgrywa istotną rolę w różnych procesach komórkowych, takich jak adhezja komórkowa, cykl komórkowy, transdukcja sygnału za pośrednictwem małych GTPaz, defosforylacja białek, negatywna regulacja transformującego czynnika wzrostu, regulacja procesu katabolizmu glikogenu i rozwój tkanki mięśni prążkowanych. W mózgu PPP1CB reguluje plastyczność synaptyczną. Mutacja w genie powoduje niepełnosprawność intelektualną (ID), wrodzoną wadę serca. Ponadto zmienność ekspresji genu jest również związana z rozwojem cech przypominających zespół Noonan z luźnymi włosami anagenowymi (NS-LAH).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Novel Rasopathy Caused by Recurrent De Novo Missense Mutations In PPP1CB Closely Resembles Noonan Syndrome with Loose Anagen Hair
Gripp KW, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 170(9), 2237-2247 (2016)
De Novo Missense Variants in PPP1CB Are Associated with Intellectual Disabilities and Congenital Heart Disease
Ma L, et al.
Human Genetics, 135(12), 1399-1409 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406282-50UG4061835700318