Kluczowe dokumenty
P5381
Phosphoglucose Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bakers yeast
typ
Type III
Formularz
ammonium sulfate suspension
aktywność właściwa
≥400 units/mg protein (biuret)
masa cząsteczkowa
tetramer 119,500 Da±600
stężenie
≥3 mg/mL protein Biuret
metody
activity assay: suitable
kolor
white
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
yeast ... PGI1(852495)
Opis ogólny
Phosphoglucose Isomerase ubiquitous multifunctional cytosolic protein. This dimeric protein has a molecular weight of approximately 119,500 ± 600 and is composed of four subunits that are nearly identical.
Zastosowanie
- to convert fructose-6-phosphate to glucose-6-phosphate during the enzymatic measurement of serum mannose levels.
- as one of the enzymes in the series of four enzyme-coupled reactions to measure phosphomannomutase (PMM) activity.
- to convert fructose to glucose while evaluating fructose content in kudzu roots.
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions