Merck
P3782
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylcholine
solution, from soybean, suitable for cell culture, Type III-S
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
About This Item
Numer CAS:
Beilstein:
5209585
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.75
pochodzenie biologiczne
soybean
Poziom jakości
typ
Type III-S (III is the third type of Phosphatidylcholines produced; S is for Soybean.)
Próba
≥98%
Formularz
solution
stężenie
100 mg/mL in chloroform
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Opis ogólny
Phosphatidylcholine is a phospholipid comprising a choline head group and is associated with organelle membrane and cytomembrane.
Zastosowanie
L-α-Phosphatidylcholine has been used in phospholipid solid phase enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to test its interaction with Factor VIII variants (N0 and N6). It has also been used in the synthesis of phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) substrate for the glutathione peroxidase (GPx4) assay.
Działania biochem./fizjol.
A major structural phospholipid in brain, comprising approx. 15% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Phosphatidylcholine is essential for acetylcholine synthesis and is crucial for very-low-density lipoprotein secretion in hepatocytes. The pathophysiology of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) displays a variation in the hepatic PC to phosphatidylethanolamine (PE) ratio. PC alleviates inflammation in ulcerative colitis (UC) and its administration is effective for treating benign symmetric lipomatosis.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared Chromatographically.
Prepared by a modification of the procedure of Singleton, W.S., et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965).
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
van der Veen JN, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 1859(9), 1558-1572 (2017)
L-alpha-Phosphatidylcholine attenuates mercury-induced hepato-renal damage through suppressing oxidative stress and inflammation
Elblehi SS, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 26(9), 9333-9342 (2019)
Mesotherapy for benign symmetric lipomatosis
Hasegawa T, et al.
Aesthetic Plastic Surgery, 34(2), 153-156 (2010)
Lipid based therapy for ulcerative colitis?modulation of intestinal mucus membrane phospholipids as a tool to influence inflammation
Schneider H, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 11(10), 4149-4164 (2010)
Amina Kunovac et al.
Nanotoxicology, 15(6), 812-831 (2021-05-11)
Maternal engineered nanomaterial (ENM) exposure during gestation has been associated with negative long-term effects on cardiovascular health in progeny. Here, we evaluate an epitranscriptomic mechanism that contributes to these chronic ramifications and whether overexpression of mitochondrial phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase