Kluczowe dokumenty
P0618
cis-8-Hydroxy-3-(n-propyl)-1,2,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-benz[e]indole hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
cis(±)-8-OH-PBZI hydrobromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
light brown
rozpuszczalność
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate)
DMSO: soluble 12 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br.CCCN1CC[C@@H]2[C@H]1CCc3ccc(O)cc23
InChI
1S/C15H21NO.BrH/c1-2-8-16-9-7-13-14-10-12(17)5-3-11(14)4-6-15(13)16;/h3,5,10,13,15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Klucz InChI
UMGQLEXNQCHIFN-NQQJLSKUSA-N
informacje o genach
human ... DRD3(1814)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)