OH83033970
Ohaus® Temperature Electrode, STTEMP30
STTEMP30
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83033970
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
Opis ogólny
Wszystkie elektrody zawierają czujnik temperatury, który umożliwia automatyczną kompensację temperatury i zapewnia dokładne pomiary.
Zastosowanie
pH, wartość referencyjna, potencjał oksydacyjno-redukcyjny (ORP), przewodność, tlen rozpuszczony (DO), pomiar temperatury
Cechy i korzyści
Może być używany w połączeniu ze wszystkimi stacjonarnymi i przenośnymi miernikami Starter.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)