Kluczowe dokumenty
Z404942
IKA® IKATRON PT 1000 stainless steel thermometer probes
standard temperature probe, 260 x 3 mm, 1/cs
Synonim(y):
contact thermometer, temperature probe
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Materiały
stainless steel
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 2735451
dł. × śr.
260 mm × 3 mm , Depth of immersion: 230 mm
Opis ogólny
Replacement stainles steel sensor for use with IKA stirrers ETS-D5 and ETS-D6.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKATRON is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)