OH30524611
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR4202M, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30524611
zakres pomiaru nośności
4200 g, resolution: 0.01 g
śr. szalki
18 cm