OH30492730
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30492730
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.001 g
śr. szalki
12 cm