BMSW1105131000
Accuris™ M1 Grade Calibration Weight Set
pack of 13 pieces, size 1-1000 g, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 13 pieces
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W1105-13100
rozmiar
1-1000 g
Opis ogólny
Ekonomiczny zestaw wzorców M1 zawiera 13 sztuk: 1 x 1g, 2x2g, 1x5g, 1x10g, 2x20g, 1x50g, 1x100g, 2x200g, 1x500g i 1x1Kg. W zestawie znajduje się futerał ochronny.
Podstawowe, kompaktowe wagi o dokładności odczytu w zakresie od 0,1 g do 0,01 g mogą być wzorcowane za pomocą wzorców klasy M1.
Każdy pojedynczy wzorzec i zestaw wzorców z 8972 jest dostarczany z indywidualnym Certyfikatem Weryfikacji potwierdzającym, że wzorce spełniają przepisy OIML i tolerancje dla określonej klasy wagowej.
Każdy pojedynczy wzorzec i zestaw wzorców z 8972 jest dostarczany z indywidualnym Certyfikatem Weryfikacji potwierdzającym, że wzorce spełniają przepisy OIML i tolerancje dla określonej klasy wagowej.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)