OH30478197
Ohaus® Pioneer® Semi-Micro Balance
Model PX225D, weighing capacity 82/220 g, resolution: 0.01/0.1 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30478197
zakres pomiaru nośności
82/220 g, resolution: 0.01/0.1 mg
śr. szalki
8 cm