OH30253018
Ohaus® Scout® Portable Balance
Model SPX223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253018
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.001 g
śr. szalki
9.3 cm
Opis ogólny
Idealny do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych, OHAUS Scout ma smukłą, sztaplowalną konstrukcję z dużym podświetlanym wyświetlaczem LCD. Funkcje obejmują doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem, wiele jednostek wagowych i tryby aplikacji. Nastawione na wysoką wydajność w zakładzie, z krótkim czasem stabilizacji i wysoką rozdzielczością wyników ważenia, te przenośne wagi wyznaczają nowy standard w ważeniu laboratoryjnym i przemysłowym.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, sumowanie, podtrzymanie wyświetlacza
Cechy i korzyści
Wskaźnik stabilności, możliwość sztaplowania z opcjonalną pokrywą do przechowywania (z wyjątkiem modeli 1 mg), mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, automatyczne tarowanie, masa kalibracyjna zakresu w modelach o pojemności do 620 g.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)