NA0150S
GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit
sufficient for 10 preparations
Synonim(y):
GenElute™ HP Plasmid Kit, Gen Elute
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.52
Polecane produkty
Opis ogólny
Rekombinowana kultura E. coli jest zbierana przez wirowanie i poddawana zmodyfikowanej procedurze lizy alkalicznej SDS, po której następuje adsorpcja plazmidowego DNA na krzemionce w obecności wysokich soli. Zanieczyszczenia są następnie usuwane za pomocą próżni lub wirowania. Na koniec związane plazmidowe DNA jest eluowane w wodzie lub buforze Tris.
Zestaw 904 HP Plasmid Miniprep Kit oferuje ultraszybkie i wydajne rozwiązanie do przygotowywania plazmidów z kultur E. coli. Zestaw ten łączy w sobie technologię membranową opartą na krzemionce i wygodę formatu wirowania lub próżniowego, do 25 μg plazmidowego DNA o wysokiej kopii można odzyskać z 1-5 ml kultury E. coli w mniej niż 30 minut. Należy pamiętać, że rzeczywista wydajność i optymalna objętość hodowli zależą od plazmidu i podłoża hodowlanego.
Zestaw 904 HP Plasmid Miniprep Kit oferuje ultraszybkie i wydajne rozwiązanie do przygotowywania plazmidów z kultur E. coli. Zestaw ten łączy w sobie technologię membranową opartą na krzemionce i wygodę formatu wirowania lub próżniowego, do 25 μg plazmidowego DNA o wysokiej kopii można odzyskać z 1-5 ml kultury E. coli w mniej niż 30 minut. Należy pamiętać, że rzeczywista wydajność i optymalna objętość hodowli zależą od plazmidu i podłoża hodowlanego.
An overnight recombinant E. coli culture is harvested with centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the plasmid DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a vacuum or spin wash steps. Finally, the bound plasmid DNA is eluted in water or Tris-EDTA buffer.
The GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format,up to 25 μg of high copy plasmid DNA can be recovered from 1-5 mL of E. coli culture in less than 30 minutes. Note that actual yield and optimum volume of culture to use depend on the plasmid and the culture medium.
The GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format,up to 25 μg of high copy plasmid DNA can be recovered from 1-5 mL of E. coli culture in less than 30 minutes. Note that actual yield and optimum volume of culture to use depend on the plasmid and the culture medium.
The GenElute HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format. An overnight recombinant E. coli culture is harvested with centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the plasmid DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a vacuum or spin wash steps. Finally, the bound plasmid DNA is eluted in water or Tris-EDTA buffer.
The recovered plasmid DNA is ready for immediate use in applications such as restriction digest, cloning, PCR, transfection, and sequencing.
The recovered plasmid DNA is ready for immediate use in applications such as restriction digest, cloning, PCR, transfection, and sequencing.
Zastosowanie
The recovered plasmid DNA is ready for immediate use in applications such as restriction enzyme digestion, cloning, PCR, transcription, and sequencing.
Cechy i korzyści
- Purified plasmid DNA in less than 30 minutes
- Up to 25 μg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Informacje prawne
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Nicole M I Nivillac et al.
Biochimica et biophysica acta, 1788(10), 2326-2334 (2009-08-25)
Human Equilibrative Nucleoside Transporter 1 (hENT1) is an integral membrane protein that transports nucleosides and analog drugs across cellular membranes. Very little is known about intracellular processing and localization of hENT1. Here we show that disruption of a highly conserved
Katherine Guild et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 67(Pt 9), 1027-1031 (2011-09-10)
Recombinant expression of proteins of interest in Escherichia coli is an important tool in the determination of protein structure. However, lack of expression and insolubility remain significant challenges to the expression and crystallization of these proteins. The SSGCID program uses
Claudia S Copeland et al.
Neotropical entomology, 37(6), 633-640 (2009-01-27)
We investigated two populations of Melittobia digitata Dahms, a gregarious parasitoid (primarily upon a wide range of solitary bees, wasps, and flies), in search of Wolbachia infection. The first population, from Xalapa, Mexico, was originally collected from and reared on
María Pilar Trotonda et al.
Journal of bacteriology, 187(16), 5790-5798 (2005-08-04)
The biofilm-associated protein Bap is a staphylococcal surface protein involved in biofilm formation. We investigated the influence of the global regulatory locus sarA on bap expression and Bap-dependent biofilm formation in three unrelated Staphylococcus aureus strains. The results showed that
Emilia Vuttariello et al.
Molecular biotechnology, 54(3), 954-960 (2013-01-29)
Hereditary cancers account for approximately 10 % of breast and ovarian cancers. Mutations of the BRCA1 and BRCA2 genes, encoding two proteins involved in DNA repair, underlie most cases of such hereditary cancers. Women with BRCA mutations develop breast cancer