Key Documents
NA0150
GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit
sufficient for 70 preparations
Synonim(y):
GenElute™ HP Plasmid Kit, HP miniprep kit, fast miniprep kit, fast plasmid isolation kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit, ultrafast plasmid isolation kit, Gen Elute
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 70 preparations
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
DNA extraction: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
The GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format,up to 25 μg of high copy plasmid DNA can be recovered from 1-5 mL of E. coli culture in less than 30 minutes. Note that actual yield and optimum volume of culture to use depend on the plasmid and the culture medium.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Purified plasmid DNA in less than 30 minutes
- Up to 25 μg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C