Merck
N8381
Sigma-Aldrich
2-Naphthylamine
powder
Synonim(y):
β-Naphthylamine, 2-Aminonaphthalene
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
Beilstein:
3939429
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
bp
306 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
Klucz InChI
JBIJLHTVPXGSAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Naphthylamine is a bladder carcinogen, which is mainly present in cigarette smoke.
Zastosowanie
2-Naphthylamine has been used as a substrate for measuring aminopeptidase A and aminopeptidase N activity.
Działania biochem./fizjol.
Environmental carcinogen; induces bladder cancer.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Y Yasunaga et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 77(6), 677-684 (1998-01-14)
Epidemiologic studies have revealed an increased risk for development of transitional cell carcinoma (TCC) among dye workers/painters occupationally exposed to aromatic amines such as benzidine, beta-naphthylamine, orthotoluidine, and aniline. In the present study, p53 gene mutations in 26 patients with
Shiho Ohnishi et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 93(7), 736-743 (2002-08-01)
2-Naphthylamine (2-NA), a bladder carcinogen, is contained in cigarette smoke. DNA adduct formation is thought to be a major cause of DNA damage by carcinogenic aromatic amines. We have investigated whether a metabolite of 2-NA, 2-nitroso-1-naphthol (NO-naphthol) causes oxidative DNA
A Fernández-Atucha et al.
Biology of sex differences, 8, 5-5 (2017-02-09)
Serum peptidases, such as angiotensin-converting enzyme (ACE), angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2), neutral endopeptidase (NEP), aminopeptidase N (APN), and aminopeptidase A (APA), are important elements of the renin-angiotensin system (RAS). Dysregulation of these enzymes has been associated with hypertension and cardiovascular risk.
Carlos de la Haba et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(1 Pt B), 148-157 (2013-08-21)
Receptor-ligand binding is an essential interaction for biological function. Oxidative stress can modify receptors and/or membrane lipid dynamics, thus altering cell physiological functions. The aim of this study is to analyze how oxidative stress may alter receptor-ligand binding and lipid
Carlos de la Haba et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(2), 357-364 (2012-09-04)
Plasma membrane is one of the preferential targets of reactive oxygen species which cause lipid peroxidation. This process modifies membrane properties such as membrane fluidity, a very important physical feature known to modulate membrane protein localization and function. The aim
Produkty
Carcinogenesis and Epigenetics
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)