Merck
N6414
Sigma-Aldrich
NN-DNJ
≥98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H31NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
Klucz InChI
FTSCEGKYKXESFF-LXTVHRRPSA-N
Działania biochem./fizjol.
NN-DNJ is a glucosidase inhibitor that acts as a pharmacologic chaperone.
NN-DNJ is a glucosidase inhibitor that acts as a pharmacologic chaperone. NN-DNJ also acts synergistically with proteostasis modulators such as celastrol and MG132 to stabilize mutant proteins in properly folded states. NN-DNJ stabilizes various proteins against misfolding, increasing proper trafficking from the endoplasmic reticulum. There is potential use in studying diseases marked by misfolded proteins and has shown antiviral activity.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hugo R Soares et al.
Journal of virological methods, 274, 113714-113714 (2019-08-15)
Hepatitis C pseudoparticles (HCVpp) are used to evaluate HCV cell entry while screening for neutralizing antibodies induced upon vaccination or while screening for new antiviral drugs. In this work we explore the stable production of HCVpp aiming to reduce the