Kluczowe dokumenty
N5415
Nerve Growth Factor-ß human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
β-NGF, BNGF, NGF-β, NGF-beta
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Nerve Growth Factor-ß human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤16 ng/mL ED50/EC50
masa cząsteczkowa
protein calculated mol wt 13.5 kDa (Monomer)
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg Endotoxin (β-NGF)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NGF(4803)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?