N0755
Netilmicin sulfate salt
Synonim(y):
1-N-Ethylsisomicin
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
kolor
white to faint yellow
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
Klucz InChI
AGFWIZQEWFGATK-UNZHCMSXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges