Kluczowe dokumenty
MTCR2781B
MTC Bio FlipTop Freezer Box With Hinged Lid
cardboard, blue, to hold, 81 x cryovials, pkg of 5 ea
Synonim(y):
Pojemnik do przechowywania kriokomory, plastikowa rurka, probówka hodowlana, przechowywanie kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.84
Materiały
blue
cardboard
Właściwości
to hold 81 x cryovials
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio R2781-B
dł. × szer. × wys.
133 mm × 133 mm × 51 mm
Opis ogólny
12394 Tekturowe pudełko do zamrażania z dołączoną pokrywką na zawiasach, 2 cale, 100 miejsc, różne kolory, 5 sztuk w opakowaniu
Tektura nadająca się do recyklingu, z zewnętrzną powłoką odporną na płyny. 81-miejscowe, 3-calowe pudełko 12394 nadaje się do probówek o średnicy do 13 mm. 100-miejscowe, 3-calowe pudełko 12394 jest odpowiednie dla probówek o średnicy do 12 mm (akceptuje kriofiole do 4 ml). Pudełka są montowane w komplecie z przegrodami. Każde pudełko ma otwory spustowe na dnie i ponumerowane oznaczenia siatki w prawie każdym możliwym miejscu (góra, dół, boki).
Cechy i korzyści
  • Dołączone pokrywy na zawiasach
  • Niezawodna identyfikacja
  • 5 1/4 x 5 1/4 x 2 cale
  • Standardowy rozmiar, do istniejących stojaków
  • Dostępne w 6 kolorach
  • Pojedyncze lub tęczowe opakowania
  • Na 81 lub 100 tubek
  • Format 9×9 lub 10×10
  • Kodowanie alfanumeryczne
  • Góra, boki i dół
Informacje prawne
FlipTop is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)