Kluczowe dokumenty
MTCR2200
MTC Bio Cryo Storage Box With Hinged Lid
polycarbonate, to hold, 100 x cryovials
Synonim(y):
pojemnik na kriokomorę, przechowywanie lamp krio, układanie western blot box
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
polycarbonate
Właściwości
to hold 100 x cryovials
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio R2200
Parametry
-196-+121 °C temp. range
dł. × szer. × wys.
5.25 in. × 5.25 in. × 2 in.
Opis ogólny
Pudełka do przechowywania w bardzo niskich temperaturach przeznaczone do przechowywania fiolek kriogenicznych o pojemności od 1,2 ml do 2,0 ml. Stanowią doskonały i trwały zamiennik pudełek kartonowych, są w pełni autoklawowalne i mogą wytrzymać temperatury w zakresie od -196° do +121°C. Są kompatybilne ze wszystkimi standardowymi stojakami do zamrażarek o średnicy 5,25 cala (133 mm). Przezroczyste pokrywy są zawiasowe i mają nadrukowany indeks do celów identyfikacji próbek.
Pudełko do przechowywania krio, 81 miejsc (9 x 9), poliwęglan, z pokrywą na zawiasach, 5 sztuk w opakowaniu
Cechy i korzyści
  • Poliwęglan, odporność na temperaturę -196°C
  • Wygodna pokrywa na zawiasach
  • Unikalny kod kreskowy na każdym opakowaniu
  • Zawiera otwory drenażowe dla LN2
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)