Kluczowe dokumenty
MTCP70255S
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonim(y):
cryo tube box, cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.15
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P7025-5S
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Aspir-8 Reservoir, 8-channel only, 25ml sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
Cechy i korzyści
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Informacje prawne
ASPIR-8 is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)