Kluczowe dokumenty
MTCP3802Q
MTC Bio Pure.AmpqPCR 8 Tube Strips
capacity 0.2 mL, clear tube, clear cap (optical), flat cap
Synonim(y):
Probówki do przechowywania próbek PCR, plastikowa rurka, probówka do przechowywania próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
clear cap (optical)
clear tube
flat cap
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 120 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P3802-Q
pojemność
0.2 mL
Opis ogólny
8 pasków qPCR 0,2 ml (z oddzielnymi nasadkami pasków optycznych), naturalne/przezroczyste, 120 sztuk w opakowaniu
Paski qPCR 12401 0,1 ml są precyzyjnie produkowane w celu zachowania wąskich tolerancji wymiarowych o ultracienkiej grubości ścianki, dla lepszego transferu termicznego i są certyfikowane jako wolne od inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR oraz są wykonane z odpornego na ciepło polipropylenu klasy medycznej.
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)