MTCP3801QW
MTC™ Bio Pure.Amp™qPCR 8 Tube Strips
capacity 0.1 mL, white tube, separate, optical clear flat cap
Synonim(y):
Probówki do przechowywania próbek PCR, plastikowa rurka, probówka do przechowywania próbek
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear cap (optical)
clear tube
flat cap
polypropylene
white tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 120 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P3801-QW
pojemność
0.1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP3801QW-120EA | 4065271080706 |