MTCP3020
MTC™ Bio Pure.Amp™ PCR 8 Tube Strips
capacity 0.2 mL, seperate dome caps
Synonim(y):
Probówki do przechowywania próbek PCR, probówka do przechowywania próbek, rurka z zamknięciem zatrzaskowym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(self standing star foot)
clear
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 120 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P3020
pojemność
0.2 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Bez inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR
- Opcje 0,2 ml lub niskoprofilowe 0,1 ml
- Ultracienka, jednolita grubość ścianki
- Białe i matowe probówki dla lepszych wyników qPCR
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)