Kluczowe dokumenty
MTCP3040
MTC Bio Pure.Amp PCR Tube
capacity 0.2 mL, domed cap
Synonim(y):
Probówki do przechowywania próbek PCR, plastikowa rurka, probówka do przechowywania próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.15
Materiały
(self standing star foot)
clear
domed cap
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P3040
pojemność
0.2 mL
Opis ogólny
Probówki PureAmp 0,2 ml do PCR mogą być dostarczane z zakrętkami kopułkowymi lub płaskimi i mogą być dołączane lub dostarczane oddzielnie. Optycznie przezroczyste wieczka i białe probówki (dla optymalnego odbicia fluorescencji) są również dostępne do zastosowań qPCR. Probówki są precyzyjnie produkowane w celu zachowania wąskich tolerancji wymiarowych o ultracienkiej grubości ścianki, w celu poprawy transferu ciepła i są certyfikowane jako wolne od inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR oraz są wykonane z odpornego na ciepło polipropylenu klasy medycznej.
Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml, pojedyncze, z wypukłymi zakrętkami, 1000/opak.
Cechy i korzyści
  • Opcje bez inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR 0,2 ml lub niskoprofilowe 0,1 ml
  • Ultracienka, jednolita grubość ścianki
  • Białe i matowe probówki dla lepszych wyników qPCR
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)