Kluczowe dokumenty
MTCP3010A
MTC Bio Pure.Amp PCR 8 Tube Strips
capacity 0.2 mL, attached flat caps
Synonim(y):
Probówki do przechowywania próbek PCR, probówka do przechowywania próbek, rurka z zamknięciem zatrzaskowym
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
(self standing star foot)
clear
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 120 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P3010-A
pojemność
0.2 mL
przydatność
suitable for (PCR)
Opis ogólny
Paski PCR 8 szt. 0,2 ml z dołączonymi indywidualnymi płaskimi nasadkami, 120/szt.
Paski PureAmp 0,2 ml do PCR mogą być dostarczane z nasadkami kopułkowymi lub płaskimi i mogą być dołączane lub dostarczane oddzielnie. Optycznie przezroczyste nasadki i białe probówki (dla optymalnego odbicia fluorescencji) są również dostępne do zastosowań qPCR. Paski PureAmp 0.1mL PCR są przeznaczone do zastosowań qPCR i są dostępne w wersji przezroczystej, białej i matowej. Paski są precyzyjnie produkowane w celu zachowania wąskich tolerancji wymiarowych o ultracienkiej grubości ścianki, w celu poprawy transferu termicznego i są certyfikowane jako wolne od inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR oraz są wykonane z odpornego na ciepło polipropylenu klasy medycznej.
Cechy i korzyści
  • Bez inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR
  • Opcje 0,2 ml lub niskoprofilowe 0,1 ml
  • Ultracienka, jednolita grubość ścianki
  • Białe i matowe probówki dla lepszych wyników qPCR
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)