MTCC2602
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, non-sterile, pack of 500 ea (20 x foam racks 25 ea)
Synonim(y):
plastikowa rurka, rurka stożkowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea (20 x foam racks 25 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C2602
Parametry
15,000 × g speed (max)
pojemność
50 mL
śr. × dł.
29 mm × 117 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Sterylne, wolne od RNazy, DNazy, pirogenów i cytotoksyn
- Dostępne w stojakach lub workach
- Kompatybilne ze standardowymi rotorami
- Matowa powierzchnia do znakowania
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)