Kluczowe dokumenty
MTCB6502W
MTC Bio Weigh Boat
diamond white, capacity 30 mL, L × W 65 mm × 85 mm
Synonim(y):
weighing dish
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiały
diamond white
polystyrene
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio B6502W
dł. × szerokość
65 mm × 85 mm
pojemność
30 mL
Opis ogólny
Weigh Boat, white, 30ml, 65 x 85mm, diamond shaped, 500/pk
Cechy i korzyści
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)