Kluczowe dokumenty
MT30671570
Sigma-Aldrich
EasyMix Magnetic Stiirer
for use with SevenDirect meters
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30671570
kompatybilność
for use with SevenDirect meters
Opis ogólny
Odpowiednie mieszadło
Dedykowane mieszadło do systemu SevenDirect zapewnia kluczowe korzyści: programowalne mieszanie i idealne dopasowanie do ramienia elektrody EasyPlace.
Zaprogramuj spójne warunki
Zaprogramuj prędkość mieszania z pH-metru, aby zapewnić spójne warunki dla wszystkich operatorów. Zdefiniuj warunki wstępne i okresy oczekiwania.
Idealne dopasowanie oszczędza miejsce
Mieszadło magnetyczne EasyMix jest idealnie dopasowane do ramienia elektrody EasyPlace. Razem tworzą uporządkowaną i kompaktową konfigurację.
Niezawodnie mieszaj duże objętości
Im większa próbka, tym większe ryzyko niejednorodności. Polegaj na sile EasyMix, aby skutecznie mieszać próbki o objętości do 10 l.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)