Merck
MSKT0003
Sigma-Aldrich
IA-MS Zestaw do spektrometrii masowej immunopowinowactwa - streptawidyna
96 Well Strip Plate with SOLu-Trypsin
Synonim(y):
Wzbogacanie i kwantyfikacja białek docelowych ze złożonego tła za pomocą spektrometrii masowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115859
NACRES:
NA.41
Formularz
solid
przydatność
suitable for mass spectrometry
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw do spektrometrii masowej immunopowinowactwa Streptavidin IA-MS to 96-dołkowa platforma umożliwiająca solidną, wysokoprzepustową kwantyfikację białek w złożonym tle za pomocą LC-MS/MS. Użytkownicy dostarczają własną biotynylowaną cząsteczkę wychwytującą i wzorzec wewnętrzny (dostępne osobno, wzorce wewnętrzne mogą być peptydami SIL lub najlepiej białkiem SIL o pełnej długości), a zestaw zawiera wszystkie inne składniki potrzebne do wzbogacania w dołku i szybkiego trawienia próbek trypsyną. Format płytki składa się z 8-dołkowych pasków umożliwiających częściowe przebiegi i pozwala uniknąć wysokich kosztów i potencjalnego blokowania kolumny LC związanego z formatami wzbogacania opartymi na kulkach. Cały proces można przeprowadzić w czasie poniżej 5 godzin, uzyskując roztwory gotowe do wstrzyknięcia bez konieczności SPE lub innego oczyszczania.
Zastosowanie
Wzbogacanie i kwantyfikacja białek docelowych ze złożonego tła za pomocą spektrometrii mas.
Cechy i korzyści
  • Cały proces, łącznie z trawieniem, trwa mniej niż 5 godzin, dzięki czemu próbki są gotowe do wstrzyknięcia pod koniec dnia roboczego.
  • Format 96-dołkowej płytki ma potencjał do automatyzacji w systemie obsługi cieczy.
  • System bez kulek pozwala uniknąć niechlujnego czyszczenia i eliminuje ryzyko zatkania kolumny.
  • Paski płytek pozwalają użytkownikowi na wykonanie dowolnej liczby próbek.
Opakowanie
Pudełko z piankową wkładką zawierającą elementy zestawu.
Komponenty
Streptavidin High Binding Capacity Coated Plate S2577-1EA
SOLu-Trypsin EMS0004-100UG
MS Denaturation Solution EMS00010-10ML
Rapid Trypsin Digestion Buffer EMS0009-30ML
Tris Buffered Saline with TWEEN® 20 (TBST)powder, pH 8.0 T9039
Tris Buffered Saline (TBS) powder, pH 8.0 T6664
EZ-Pierce plate seal Z721581-1EA
See datasheet for more information.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Rapid Trypsin Digestion Buffer 30 mL
  • MS Denaturation Solution
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • S2577Streptavidin High Capacity Coated Plates, 8 well strip, clear 1 plateKarta charakterystyki
  • EMS0004SOLu-Trypsin, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid 4 ´ 100 mL (1 mg/mL)Karta charakterystyki
  • S2577Streptavidin High Capacity Coated Plates, 8 well strip, clear 1 packetKarta charakterystyki
  • T6664Tris Buffered Saline, pH 8.0, powderKarta charakterystyki
  • Z721581EZ-Pierce films, Excel Scientific EZP-100, non-sterile 4 filmsKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)