MAK223
Aldolase Activity Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do kolorymetrycznego testu aldolazowego
About This Item
Polecane produkty
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
cancer; neurological disorders; hematological disorder
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ALDOA(226) , ALDOB(229) , ALDOC(230)
mouse ... ALDOA(11674) , ALDOB(230163) , ALDOC(11676)
rat ... ALDOA(24189) , ALDOB(24190) , ALDOC(24191)
Opis ogólny
The Aldolase Activity Colorimetric Assay Kit is a simple and high throughput assay for measuring aldolase activity in serum, plasma, and a variety of tissues and cells. Aldolase activity is determined by measuring a colorimetric product with absorbance at 450 nm (A450) proportional to the enzymatic activity present. One unit of aldolase is the amount of enzyme that generates 1.0 μmole of NADH per minute at pH 7.2 at 37 °C.
Cechy i korzyści
Przydatność
Zasada
Tylko elementy zestawu
- Aldolase Assay Buffer
- Aldolase Substrate
- Aldolase Enzyme Mix
- Aldolase Developer
- NADH Standard
- Aldolase Positive Control
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)