Kluczowe dokumenty
SCP0098
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36N7O11
Masa cząsteczkowa:
694.67
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
Caspase Substrate,
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥80%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3