Kluczowe dokumenty
MAK189
A-KG Dehydrogenase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonim(y):
α-KG Dehydrogenase Activity Assay Kit, α-Ketoglutarate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit, AKGDH Assay Kit, Alpha-Ketoglutarate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit, OGDC Activity Assay Kit, Oxoglutarate Dehydrogenase Assay Kit
About This Item
Polecane produkty
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes; orthopedic diseases; neurological disorders; rheumatological diseases; cancer; cardiovascular diseases
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... OGDH(4967)
mouse ... OGDH(18293)
rat ... OGDH(360975)
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Zasada
Tylko elementy zestawu
- KGDH Assay Buffer
- KGDH Substrate
- KGDH Developer
- NADH Standard
- KGDH Positive Control
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)