Kluczowe dokumenty
MAK162
Sigma-Aldrich
Colorimetric Maleimide Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
cancer
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Maleimid jest nienasyconym imidem stosowanym w reakcjach koniugacji białek. Bezpośredni pomiar cząsteczek maleimidu po reakcjach koniugacji za pomocą analizy spektrofotometrycznej przy 302 nm jest nieczuły ze względu na mały współczynnik ekstynkcji (620M-1 cm-1) i skomplikowany przez absorbancję białka przy tej długości fali.
Przydatność
Nadaje się do kwantyfikacji grup maleimidowych
Zasada
Kolorymetryczny zestaw do kwantyfikacji maleimidów zapewnia prostą i bezpośrednią procedurę pomiaru grup maleimidowych. Próbka jest najpierw poddawana reakcji ze znaną ilością nadmiaru tiolu, a następnie pozostały nieprzereagowany tiol jest oznaczany przy użyciu 4,4′-DTDP (4,4′-ditiodipirydyny). Ilość maleimidu oblicza się jako różnicę między początkową ilością tiolu a ilością nieprzereagowanego tiolu po całkowitej reakcji wszystkich grup maleimidowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbon Composites: Composites with Carbon Fibers, Nanofibers, and Nanotubes (2016)
Efficient site-specific labeling of proteins via cysteines.
Kim Y, et al.
Bioconjugate Chemistry, 19(3), 786-791 (2008)