Merck
MAK167
Sigma-Aldrich
Fluorometric Maleimide Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 200 fluorometric tests
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Maleimide is an unsaturated imide used in protein conjugation reactions.
Przydatność
The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
Zasada
The Fluorometric Maleimide Assay Kit provides a sensitive, one-step fluorometric assay to detect maleimide, which reacts with a proprietary dye, resulting in a fluorometric product (λex = 490/λem = 520 nm) proportional to the amount of maleimide present. The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3