Key Documents
MAK134
Ketone Body Assay
sufficient for 200 tests (UV)
Synonim(y):
Ketone Quantification Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 200 tests (UV)
Właściwości
This kit is sufficient for up to 100 assays of 3-hydroxybutyric acid (BOH) and up to 100 assays of acetoacetic acid (AcAc) in 96 well plates.
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes; neonatal diseases; pediatric diseases; cancer
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Przydatność
Zasada