Kluczowe dokumenty
M4531
Meclofenamic acid sodium salt
Synonim(y):
2-[(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥93% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
ciąg SMILES
[Na].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na.H/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;
Klucz InChI
CHGIZYUDGOIAFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the inhibition of heat-induced denaturation of albumin
- as a pharmacological agent in the preparation of superfusion solution for electrophysiology studies
- to block the gap junctions
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?