L3410
Anti-Leptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Przeciwciało leptyny, Przeciwciało przeciw leptynie - przeciwciało przeciw leptynie produkowane u królików
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: 1:1,000 using human or mouse recombinant leptin
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using human recombinant leptin
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LEP(3952)
mouse ... Lep(16846)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?