Kluczowe dokumenty
L3160
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Leptin antibody produced in mouse
clone LEP-13, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-OB
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LEP-13, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 16 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human leptin
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(c2c(c(c(c(c2[2H])[2H])Cl)[2H])[2H])c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
informacje o genach
human ... LEP(3952)
Opis ogólny
Leptyna jest hormonem wydzielanym przez adipocyty i reguluje homeostazę energetyczną, stany zapalne i procesy neuroendokrynne, tworzenie synaps i kondensację pamięci. W fizjologicznym działaniu leptyny pośredniczą receptory leptyny, ObR i LepR. Receptory te są obecne w mózgu, płucach, nerkach, wątrobie i tkance tłuszczowej. Leptyna jest kluczowym regulatorem otyłości i działa bezpośrednio na sieci neuronalne, regulując karmienie, metabolizm, ruchliwość żołądka i homeostazę energetyczną. Szlaki, które pośredniczą w działaniu leptyny to JAK/STAT, PI3K i JNK. Niedobór leptyny może być stanem wrodzonym i skutkuje nieprawidłowościami osi tarczycy. Monoklonalny anty-Leptyna reaguje specyficznie z ludzką leptyną. W teście radioimmunologicznym obserwuje się słabą reaktywność krzyżową z leptyną mysią.
Monoklonalny anty-Leptyna (OB) (mysi izotyp IgG) pochodzi z hybrydomy LEP-13 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowaną ludzką leptyną. Leptyna (znana również jako OB, produkt genu ob) jest nieglikozylowanym polipeptydem o masie 16 kDa i 146 resztach aminokwasowych, wydzielanym przez dojrzałe adipocyty. Ulega silnej ekspresji w białej tkance tłuszczowej i jest nieobecna lub ulega ekspresji na bardzo niskim poziomie w innych tkankach. Ludzka cząsteczka leptyny jest tłumaczona jako polipeptyd o długości 167 reszt aminokwasowych, z pierwszymi 21 resztami aminokwasowymi odciętymi jako peptyd sygnałowy.
Specyficzność
Przeciwciało reaguje specyficznie z ludzką leptyną. W badaniu RIA zaobserwowano słabą reaktywność krzyżową z rekombinowaną leptyną mysią.
Immunogen
rekombinowana ludzka leptyna.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Leptyna wyprodukowane u myszy zostało użyte do western blottingu. Może być stosowane w testach radioimmunologicznych (RIA) i testach immunoenzymatycznych (ELISA).
Działania biochem./fizjol.
Stawia się hipotezę, że leptyna jest "czynnikiem sytości", ponieważ brak tego czynnika był związany z hiperfagią i otyłością. Leptyna bierze udział w regulacji apetytu. Otyłość u ludzi jest często związana ze zwiększonym poziomem leptyny we krwi. Leptyna działa poprzez dyskretne receptory i odległe cele, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego dla regulacji masy ciała. W odniesieniu do celu działania leptyny, wiele uwagi poświęcono podwzgórzu. Zaproponowano również, że układ leptynowy przyczynia się do wczesnej hematopoezy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Ptak et al.
Toxicology letters, 210(3), 332-337 (2012-02-22)
We previously demonstrated that bisphenol A (BPA) promotes proliferation in OVCAR-3 human ovarian cancer cells. This study was designed to investigate the effects of BPA on leptin expression and activity in ovarian cancer. Real-time PCR, Western blot analysis and ELISA
Superactive human leptin antagonist reverses leptin-induced excessive progesterone and testosterone secretion in porcine ovarian follicles by blocking leptin receptors
Gregoraszczuk EL and Rak A
Journal of Physiology And Pharmacology, 66(3), 39-46 (2015)
Narrative review: the role of leptin in human physiology: emerging clinical applications
Kelesidis T, et al.
Annals of Internal Medicine, 152(2), 93-93 (2010)
Bisphenol A induces leptin receptor expression, creating more binding sites for leptin, and activates the JAK/Stat, MAPK/ERK and PI3K/Akt signalling pathways in human ovarian cancer cell
Ptak A and Gregoraszczuk EL
Toxicology Letters, 210(3), 332-337 (2012)
Weihong Pan et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1264, 64-71 (2012-04-26)
Leptin, an adipocyte-derived cytokine, crosses the blood-brain barrier to act on many regions of the central nervous system (CNS). It participates in the regulation of energy balance, inflammatory processes, immune regulation, synaptic formation, memory condensation, and neurotrophic activities. This review