L2506
β-Lactoglobulin from bovine milk
≥85% (PAGE), lyophilized powder
Synonim(y):
β-LG, Bos d 5, beta-LG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Poziom jakości
Próba
≥85% (PAGE)
Postać
lyophilized powder
metody
titration: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
bovine ... LGB(280838)
Opis ogólny
Zastosowanie
- for the generation of calibration curve for protein solubility index
- in acid-base titration
- as a standard for surface hydrophobicity analysis
Jakość
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3