K1888
K 185
solid
Synonim(y):
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept[2,1-a]indol-13-yl)ethanamine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble 20 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
Klucz InChI
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)