Merck
H127
Sigma-Aldrich
p-Fluorohexahydro-sila-difenidol hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Cyclohexyl-(4-fluorophenyl)-(3-N-piperidinopropyl)silanol hydrochloride, P-F-HHSiD hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32FNOSi · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL
ethanol: soluble
ciąg SMILES
Cl[H].O[Si](CCCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H32FNOSi.ClH/c21-18-10-12-20(13-11-18)24(23,19-8-3-1-4-9-19)17-7-16-22-14-5-2-6-15-22;/h10-13,19,23H,1-9,14-17H2;1H
Klucz InChI
JMTYYLMGSBSPPK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Zastosowanie
Zastosowano chlorowodorek p-fluoroheksahydro-sila-difenidolu (pFHHSid):
  • jako antagonista receptora M3/muskarynowego receptora acetylocholiny w celu zbadania jego udziału w indukowanej karbacholem biosyntezie Egr-1 przy użyciu ludzkich komórek neuroblastoma
  • jako antagonista receptora M3 w celu zbadania jego udziału w angiogenezie indukowanej przez N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) w ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC)
  • w badaniu mającym na celu zbadanie roli aklidynium w przekształcaniu ludzkich fibroblastów w miofibroblasty
Działania biochem./fizjol.
High affinity M3 muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory acetylocholiny (muskarynowe) w Podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kunrong Cheng et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 295(3), G591-G597 (2008-07-26)
Most colon cancers overexpress M3 muscarinic receptors (M3R), and post-M3R signaling stimulates human colon cancer cell proliferation. Acetylcholine (ACh), a muscarinic receptor ligand traditionally regarded as a neurotransmitter, may be produced by nonneuronal cells. We hypothesized that ACh release by
Anthony D Miller et al.
The European journal of neuroscience, 21(7), 1837-1846 (2005-05-05)
Laterodorsal (LDT) and pedunculopontine (PPT) tegmental nuclei in the mesopontine project cholinergic inputs to the midbrain ventral tegmental area (VTA) and substantia nigra pars compacta (SNc), respectively, to directly and indirectly influence the activity of dopamine neuronal cells via actions
Oliver G Rössler et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 470(1), 93-102 (2007-12-07)
Carbachol-mediated activation of type M(3) muscarinic acetylcholine receptors induces the biosynthesis of the transcription factor Egr-1 in human SH-SY5Y neuroblastoma cells involving an activation of extracellular signal-regulated protein kinase. Carbachol triggered the phosphorylation of the ternary complex factor Elk-1, a
Javier Milara et al.
Thorax, 67(3), 229-237 (2011-10-01)
Fibroblast to myofibroblast transition is believed to contribute to airway remodelling in lung diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease. This study examines the role of aclidinium, a new long-acting muscarinic antagonist, on human fibroblast to myofibroblast transition.
Dora E Benavides-Haro et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 368(4), 309-315 (2003-09-10)
The effect of the cholinomimetic agent, bethanechol on macroscopic membrane currents was studied in dispersed cat atrial myocytes, using the whole-cell patch-clamp technique. Bethanechol activated an inward rectifying potassium current similar to I(K(ACh)), and a delayed rectifying-like outward current, similar