Merck
I5270
Sigma-Aldrich
Anti-Interleukin-11 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IL-11
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
neutralization: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL11(3589)
Opis ogólny
Interleukina-11 (IL-11) jest plejotropową cytokiną należącą do rodziny IL-6. Działanie IL-11 obejmuje hemopoezę, różnicowanie makrofagów i trombopoezę. Wiele typów komórek, w tym osteoblasty, trofoblasty, fibroblasty, chondrocyty i różne tkanki, takie jak mózg, jelita, rdzeń kręgowy i jądra wydzielają IL-11. W komórkowym działaniu IL-11 pośredniczy multimeryczny kompleks składający się z podjednostek IL-11Rα i gp130Rβ. Szlaki aktywowane przez IL-11 obejmują sygnalizację JAK/STAT, Ras/MAPK i Grb2. IL-11 odgrywa główną rolę w odpowiedziach zapalnych, odpowiedziach immunologicznych poprzez regulację produkcji IgG przez komórki B oraz w zapaleniu związanym z nowotworami
Przeciwciało anty-interleukina-11 specyficznie reaguje z ludzką IL-11.
Specyficzność
Przeciwciało neutralizuje aktywność biologiczną rekombinowanej ludzkiej IL-11.
Immunogen
rekombinowana ludzka IL-11 wyrażana w komórkach owadów Sf 21.
Zastosowanie
Anty-ludzka IL-11 jest odpowiednia do reakcji neutralizacji.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczono przy użyciu białka G.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Trinchieri et al.
Progress in growth factor research, 4(4), 355-368 (1992-01-01)
Natural Killer cell Stimulatory Factor (NKSF) or interleukin-12 (IL-12) is a heterodimeric cytokine of 70 kDa formed by a heavy chain of 40 kDa (p40) and a light chain of 35 kDa (p35). Although it was originally identified and purified
M Kobayashi et al.
The Journal of experimental medicine, 170(3), 827-845 (1989-09-01)
We have identified and purified a novel cytokine, NK cell stimulatory factor (NKSF), from the cell-free supernatant fluid of the phorbol diester-induced EBV-transformed human B lymphoblastoid cell line RPMI 8866. NKSF activity is mostly associated to a 70-kD anionic glycoprotein.
D S Schoenhaut et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 148(11), 3433-3440 (1992-06-01)
Human IL-12 (NK cell stimulatory factor, cytotoxic lymphocyte maturation factor) is a heterodimeric cytokine that can act as a growth factor for activated human T and NK cells, enhance the lytic activity of human NK/lymphokine-activated killer cells, and stimulate the
A S Stern et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(17), 6808-6812 (1990-09-01)
A cytokine that can synergize with interleukin 2 to activate cytotoxic lymphocytes was purified to homogeneity. The protein, provisionally called cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF), was isolated from a human B-lymphoblastoid cell line that was induced to secrete lymphokines by