Kluczowe dokumenty
SAB1402821
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL11 antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AGIF, IL-11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~31.61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL11(3589)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the gp130 family of cytokines. These cytokines drive the assembly of multisubunit receptor complexes, all of which contain at least one molecule of the transmembrane signaling receptor IL6ST (gp130). This cytokine is shown to stimulate the T-cell-dependent development of immunoglobulin-producing B cells. It is also found to support the proliferation of hematopoietic stem cells and megakaryocyte progenitor cells. (provided by RefSeq)
Immunogen
IL11 (NP_000632.1, 25 a.a. ~ 74 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1