Kluczowe dokumenty
I0138
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) antibody produced in mouse
clone RG-16, ascites fluid
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
RG-16, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
spodziewany brak reakcji z
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
metody
indirect ELISA: 1:10,000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?