HS4283P
Microtube Storage Box
to hold, 50 tube(s), white expanded polystyrene rack
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
Polecane produkty
Materiały
white expanded polystyrene rack
Właściwości
to hold 50 tube(s)
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS4283P
dł. × szer. × wys.
210 mm × 110 mm × 71 mm
Opis ogólny
Piankowy stojak na probówki zapewnia dużą pojemność przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
Cechy i korzyści
- Dwuczęściowe stojaki są wykonane ze spienionego polistyrenu (EPS)
- Lekkie stojaki na mikrotuby są idealne do długoterminowych badań lub przechowywania probówek
- Dodatkowe odstępy między dołkami umożliwiają łatwe chwytanie opuszkami palców
- Stojaki można bezpiecznie układać w stosy dzięki funkcjom zagnieżdżania na pokrywie i podstawie
- Przechowywanie w temperaturach do -80°C. Należy używać probówek, które mogą być przechowywane w wymaganej przez użytkownika temperaturze.
- Nie zaleca się autoklawowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)