HS120041
81-Well microtube storage box, for 1.5-2.0 mL tubes
black, polypropylene
Synonim(y):
Przechowywanie mikroprobówek, pudełko na fiolki
About This Item
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 81 x 1.5-2.0 mL tubes
opakowanie
pkg of 5
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120041
rozmiar
130x130x47 mm
kolor
black
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Wykonany z polipropylenu
- Przechowywanie mikroprobówek lub fiolek kriogenicznych
- Łatwo otwierana, dopasowująca się pokrywa
- Bezpieczny do przechowywania w niskich temperaturach
- Dostępna wersja nieprzepuszczająca światła czarnego dla próbek wrażliwych na światło
- Probówki: 1,5/2,0 ml
- Studzienki: 81
- Średnica studzienki: 12,3 mm
- Wymiary: 5,1 x 5,1 x 1,9 cala (13 x 13 x 4,7 cm)
- Możliwość autoklawowania
Każde pudełko Heathrow Scientific Microtube Storage zostało zaprojektowane z myślą o szybkiej identyfikacji wizualnej.
- Jednolite studzienki z identyfikatorem lokalizacji
- Pojemność probówki jest wskazana na zewnątrz pudełka
- Przezroczyste, żywe kolory z matowym obszarem etykietowania
- Wytłoczony charakterystyczny falisty wzór
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)