Kluczowe dokumenty
HS27513D
OneRack® Test Tube Rack
Full, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 40 wells, well diam. 20 mm, red
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Właściwości
Holds 40 x 10-18 mL tubes
Holds 40 x 20 mm tubes
opakowanie
pk of 8 racks
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS27513D
dł. × szer. × wys.
10 × 25.2 × 8.3 cm
rozmiar
40 wells
dołek śr.
20 mm
kolor
red
Opis ogólny
Stojak na probówki OneRack jest wytrzymały i wysoce odporny na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i wysoką temperaturę. Te wytrzymałe stojaki są formowane w jednym, ciągłym elemencie. Nie jest wymagany montaż ani odłączane elementy.
Cechy i korzyści
  • formowane współrzędne dla orientacji rurki
  • stabilna konstrukcja do użytku w łaźniach wodnych
  • płaski obszar etykietowania dla łatwiejszej identyfikacji
  • dostępne w rozmiarach half i full rack
  • POM wzmocniony włóknem szklanym oferuje najwyższą odporność chemiczną i cieplną (-40 do 140C)
  • Polipropylen zapewnia dobrą odporność chemiczną i cieplną (od 0 do 110C)
Informacje prawne
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)