Kluczowe dokumenty
HS1423CC
Weigh Boat
Large, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiały
square black polystyrene
rozmiar
large
Właściwości
Anti-static
opakowanie
pk of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1423CC
dł. × szer. × wys.
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
kolor
black
Opis ogólny
Elastyczne łódki z polistyrenu mają gładkie powierzchnie, aby zapewnić dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki.
Cechy i korzyści
  • biologicznie obojętny i odporny na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
  • zakres temperatur od -10 do 70C
  • jednorazowego użytku
  • płytkie z szerokim, płaskim dnem zapobiegającym przewróceniu
  • zaokrąglone rogi ułatwiają przenoszenie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)